Stampa…
ter-Butanolo 99.5%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
107710010 107710025 107710100
ACRO107710010EA 46.4 EUR
ACRO107710010 ACRO107710025 ACRO107710100
ter-Butanolo 99.5%, extra puro
ter-Butanolo
Formula: (CH₃)₃COH
Punto di ebollizione: 83 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 25…25,5 °C
Densità: 0,78 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004464
CAS Number: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.1 %