Stampa…
2-Metil-2-butanolo, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Alcol amilico terziario
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06193.1000 8.06193.9025 8.06193.9046
8.06193.1000EA 82.8 EUR
8.06193.1000 8.06193.9025 8.06193.9046
2-Metil-2-butanolo, EMPLURA®, Supelco®
2-Metil-2-butanolo
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –8,4 °C
Densità: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004478
CAS Number: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218