2-Metil-2-butanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Alcol amilico terziario
Purity: 98%
CAS No.: 75-85-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.4050
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca -12°
Boiling Point: 101-103°
Beilstein Reference: 1361351
Merck Reference: 14,7140
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004478
Formula:
C₅H₁₂O Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 101…103 °C Punto di fusione: ∼–12 °C Densità: 0,805 Flash Pt: 20 °C (68 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004478 CAS Number: 75-85-4 EINECS: 200-908-9 UN: 1105 ADR: 3,II Merck Index: 14,7140 |