Stampa…
Isobutanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
82059-5ML-FEA 211 EUR
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
Isobutanolo, Supelco®
Isobutanolo
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Punto di ebollizione: 107,9 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004740
CAS Number: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d950f4690da0c33cf72df0d8cac3c2d5d3a6452a&vid=068d80d5b352743f56af775ce730118f0c07e3e8&prid=web&clid=SAPDAM