Stampa…
Isobutanolo, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00985.6025 1.00985.9190
1.00985.6025EA 426 EUR
1.00985.6025 1.00985.9190
Isobutanolo, EMPLURA®, Supelco®
Isobutanolo
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 107.9
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004740
CAS Number: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM