Stampa…
Isobutanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo
B23091.0F B23091.AP
B23091.0FEA 101 EUR
B23091.0F B23091.AP
Isobutanolo ≥99%
Isobutanolo
Purity: 99% CAS No.: 78-83-1 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.3960 Odour: Sweet pH: 7 Melting Point: -108° Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1730878 Merck Reference: 14,5131 UN No.: 1212 MDL No.: MFCD00004740
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0,802
Flash Pt: 28 °C (82 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004740
CAS Number: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM