Stampa…
Isobutanolo 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo
22908.K2 22908.K7 22908.M1
22908.K2EA 73.1 EUR
22908.K2 22908.K7 22908.M1
Isobutanolo 99+% per HPLC
Isobutanolo
Purity: 99+% CAS No.: 78-83-1 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: 28°(82°F) Physical Form: Liquid Density: 0.802 Refractive Index: 1.3960 Appearance: Colourless Odour: Sweet pH: 7 Melting Point: -108° Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1730878 Merck Reference: 14,5131 UN No.: 1212 MDL No.: MFCD00004740
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0,802
Flash Pt: 28 °C (82 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004740
CAS Number: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM