Isobutanolo 99+%, Spectrophotometric Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂OH Peso molecolare: 74.12 g/mol Punto di ebollizione: 107.9 Punto di fusione: –108 °C Densità: 0.8 g/cm³ Flash Pt: 28 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004740 CAS Number: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3 III Merck Index: 13,05148 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 330 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |