Stampa…
Isobutanolo 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo
158280010 158280025 158280250
ACRO158280010EA 61.2 EUR
ACRO158280010 ACRO158280025 ACRO158280250
Isobutanolo 99+%, extra puro
Isobutanolo
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 108 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004740
CAS Number: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=35bf5b92d7587e5e09e3a236d5248fc0dede0318&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3945 to 1.3975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
Density (20°C) 0.800 to 0.804 g/ml
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Residue after reduction ≤0.02 %