Stampa…
2-Etilbutanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0068-25ML E0068-500ML E0068-100ML
TCIAE0068-25MLEA 16 EUR
TCIAE0068-25ML TCIAE0068-500ML TCIAE0068-100ML
2-Etilbutanolo ≥98.0% (by GC)
2-Etilbutanolo
Formula: C₆H₁₄O
Punto di ebollizione: 146°C
Punto di fusione: < –15 °C
Densità: 0,8233 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004744
CAS Number: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 2275
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d843edb14d98e140b66e9ff79b4fa631861ce244&vid=d843edb14d98e140b66e9ff79b4fa631861ce244&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %