Stampa…
2-Etilbutanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21026.0F B21026.AE B21026.AP
B21026.0FEA 1393 EUR
B21026.0F B21026.AE B21026.AP
2-Etilbutanolo ≥99%
2-Etilbutanolo
Purity: 99% CAS No.: 97-95-0 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2OH Formula Weight: 102.18 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -52° Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1731254 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004744
Formula: C₆H₁₄O
Punto di ebollizione: 146…148 °C
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 0,831
Flash Pt: 58 °C (136 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004744
CAS Number: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 1987
ADR: 3,III