2,5-Dimethyl-2-hexanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3730-60-7
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 1732761
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021814
Formula:
C₈H₁₈O Punto di ebollizione: 155…156 °C Densità: 0,8203 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 52 °C (125 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021814 CAS Number: 3730-60-7 EINECS: 223-085-8 UN: 1987 ADR: 3,III |