Stampa…
2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
156580050 156580250
ACRO156580050EA 57.5 EUR
ACRO156580050 ACRO156580250
2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
2,3-Dimethyl-2-butanol
Formula: C₆H₁₄O
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 120…121 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 0,82 g/cm³
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004463
CAS Number: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %