2,2-Dimethyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D0792-25G
D0792-500G
D0792-100G
TCIAD0792-25GEA
186
EUR
TCIAD0792-25G
TCIAD0792-500G
TCIAD0792-100G
2,2-Dimethyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
2,2-Dimethyl-1-propanol
Formula:
C₅H₁₂O Punto di ebollizione: 113 °C (1013 hPa) Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004682 CAS Number: 75-84-3 EINECS: 200-907-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,06457 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |