2,2-Dimethyl-1-propanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Neopentyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 75-84-3
Molecular Formula: (CH3)3CCH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 36°(96°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1730984
Merck Reference: 14,6457
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00004682
Formula:
C₅H₁₂O Peso molecolare: 88.15 g/mol Punto di ebollizione: 111…114 °C Punto di fusione: 52…56 °C Densità: 0.818 Flash Pt: 36 °C (96 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004682 CAS Number: 75-84-3 EINECS: 200-907-3 UN: 1325 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,06546 |