2,2-Dimethyl-1-propanol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
128250100
128250500
128252500
ACRO128250100EA
27.4
EUR
ACRO128250100
ACRO128250500
ACRO128252500
2,2-Dimethyl-1-propanol 99%
2,2-Dimethyl-1-propanol
Formula:
C₅H₁₂O Punto di ebollizione: 113…114 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 52…53 °C Densità: 0,81 g/cm³ Flash Pt: 37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004682 CAS Number: 75-84-3 EINECS: 200-907-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,06546 |
Appearance | Colorless Waxy crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Hexafluorosilicate (SiF6) | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |
(NH4)HF2 | ≤1.0 % |