3-Metossi-3-metil-1-butanolo per sintesi
Fornitore: Merck
8.14337.0100
8.14337.0500
8.14337.9025
8.14337.9185
8.14337.0100EA
41.2
EUR
8.14337.0100
8.14337.0500
8.14337.9025
8.14337.9185
3-Metossi-3-metil-1-butanolo per sintesi
3-Metossi-3-metil-1-butanolo
Formula:
C₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 174 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,9038 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044771 CAS Number: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 |