3-Metossi-3-metil-1-butanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 56539-66-3
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4280
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 1732882
MDL No.: MFCD00044771
Formula:
C₆H₁₄O₂ Peso molecolare: 118,18 g/mol Punto di ebollizione: 173…175 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,926 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044771 CAS Number: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 |