Stampa…
3-Metossi-3-metil-1-butanolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
259752500 259750010
ACRO259752500EA 24.8 EUR
ACRO259752500 ACRO259750010
3-Metossi-3-metil-1-butanolo 99%
3-Metossi-3-metil-1-butanolo
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 174 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,926 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044771
CAS Number: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %