Stampa…
ter-Butil metil etere ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 2-Metossi-2-metilpropano, MTBE
22104.292EA 66.2 EUR
22104.292 22104.460 22104.320
ter-Butil metil etere ≥99%, GPR RECTAPUR®
ter-Butil metil etere
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 55,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108,6 °C
Densità: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008812
CAS Number: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=477004dfd54795162f3af9e749be2463724f0884&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Water Max. 1 %