ter-Butil metil etere ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Punto di ebollizione: 55,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –108,6 °C Densità: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |
|
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/ECD (retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard)) |
|
GC/FID (retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |