ter-Butil metil etere ≥99.0% (by GC), EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metossi-2-metilpropano, MTBE
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Punto di ebollizione: 55,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –108,6 °C Densità: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |