ter-Butil metil etere 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metossi-2-metilpropano, MTBE
Purity: 99+%
CAS No.: 1634-04-4
Molecular Formula: (CH3)3COCH3
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -25°(-13°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.742
Refractive Index: 1.3690
Odour: Mild
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1730942
Merck Reference: 14,6032
UN No.: 2350
MDL No.: MFCD00008812
Chromatography solvent
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 55…56 °C Punto di fusione: –109 °C Densità: 0,742 Flash Pt: –25 °C (–13 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2350 ADR: 3,II Merck Index: 14,6032 |