ter-Butil metil etere 99.9%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Punto di ebollizione: 54…56 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –110 °C Densità: 0,7404 g/cm³ Flash Pt: –28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |
|
Appearance | Clear liquid |
Refractive index | 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.85 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤1 mg/100 ml |
Impurity | ≤0.05 % TBA content |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.005 % |
Methanol | ≤0.05 % |
Peroxides | ≤1 mg/kg H2O2 |