Stampa…
ter-Butil metil etere, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Metossi-2-metilpropano, MTBE
375221000 375220010
375221000.EA 31.5 EUR
375221000. 375220010.
ter-Butil metil etere, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
ter-Butil metil etere
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Punto di ebollizione: 54…56 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –110 °C
Densità: 0,7404 g/cm³
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008812
CAS Number: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)