Diisobutylamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L15495.AE
L15495.AP
L15495.AU
L15495.AEEA
25.2
EUR
L15495.AE
L15495.AP
L15495.AU
Diisobutylamine 99%
Diisobutylamine
Purity: 99%
CAS No.: 110-96-3
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -77°
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 1209251
UN No.: 2361
MDL No.: MFCD00008930
Formula:
C₈H₁₉N Peso molecolare: 129,25 g/mol Punto di ebollizione: 137…139 °C Punto di fusione: –77 °C Densità: 0,744 Flash Pt: 30 °C (86 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008930 CAS Number: 110-96-3 EINECS: 203-819-3 UN: 2361 ADR: 3,III |