Diisobutylamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
159070010
159075000
159070025
ACRO159070010EA
52.8
EUR
ACRO159070010
ACRO159075000
ACRO159070025
Diisobutylamine 99%
Diisobutylamine
Formula:
C₈H₁₉N Punto di ebollizione: 137…139 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –77 °C Densità: 0,74 g/cm³ Flash Pt: 26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008930 CAS Number: 110-96-3 EINECS: 203-819-3 UN: 2361 ADR: 3,III |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4071 to 1.4091 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Sulfate (SO4) | ≤0.1 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % |