Stampa…
2-Amino-2-metilpropanolo, (max. 5% H₂O) 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
A17814.0F A17814.AE A17814.AP
A17814.0FEA 126 EUR
A17814.0F A17814.AE A17814.AP
2-Amino-2-metilpropanolo, (max. 5% H₂O) 95%
2-Amino-2-metilpropanolo
Purity: 95% CAS No.: 124-68-5 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4455 Odour: Amine-like pH: 11.3 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 505979 Merck Reference: 14,449 MDL No.: MFCD00008051
Formula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Peso molecolare: 89,14 g/mol
Punto di ebollizione: 164…166 °C
Punto di fusione: 24…28 °C
Densità: 0,934
Flash Pt: 67 °C (152 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008051
CAS Number: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 14,449