Stampa…
2-Amino-2-metilpropanolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
104060010 104065000 104060050
ACRO104060010EA 71 EUR
ACRO104060010 ACRO104065000 ACRO104060050
2-Amino-2-metilpropanolo 99%
2-Amino-2-metilpropanolo
Formula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Peso molecolare: 89,14 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 31…32 °C
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008051
CAS Number: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448
Visualizza i codici
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.8 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Suitability (in liquid scint. counting) Passes test