2-Etilesilamina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 104-75-6
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4300
Odour: Amine-like
Melting Point: -76°
Boiling Point: 169°
Beilstein Reference: 1209249
UN No.: 2276
MDL No.: MFCD00008148
Formula:
C₈H₁₉N Punto di ebollizione: 169 °C Punto di fusione: –76 °C Densità: 0,789 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008148 CAS Number: 104-75-6 EINECS: 203-233-8 UN: 2276 ADR: 3,III |