Stampa…
2-Etilesilamina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Ethyl-1-hexylamine
271660010 271662500 271660025 271661000
ACRO271660010EA 76.1 EUR
ACRO271660010 ACRO271662500 ACRO271660025 ACRO271661000
2-Etilesilamina 99%
2-Etilesilamina
Formula: C₈H₁₉N
Peso molecolare: 129,25 g/mol
Punto di ebollizione: 169 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,78 g/cm³
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008148
CAS Number: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA