Isopropyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Isopropylisothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 2253-73-8
Molecular Formula: (CH3)2CHNCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4930
Odour: Pungent
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1739163
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00037830
Formula:
C₄H₇NS Peso molecolare: 101,17 g/mol Punto di ebollizione: 137…138 °C Densità: 0,948 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037830 CAS Number: 2253-73-8 EINECS: 218-851-3 UN: 1993 ADR: 3,III |