tert-Butyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 590-42-1
Molecular Formula: (CH3)3CNCS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Pungent
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 141-145°
Beilstein Reference: 1361854
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004816
Formula:
C₅H₉NS Peso molecolare: 115,2 g/mol Punto di ebollizione: 141…145 °C Punto di fusione: 10…12 °C Densità: 0,908 Flash Pt: 38 °C (100 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004816 CAS Number: 590-42-1 EINECS: 209-682-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |