Isobutyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 591-82-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NCS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Pungent
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1740371
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00022062
Formula:
C₅H₉NS Punto di ebollizione: 160…162 °C Densità: 0,940 Flash Pt: 24 °C (75 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022062 CAS Number: 591-82-2 EINECS: 209-733-2 UN: 2924 ADR: 3,III |