Stampa…
3,3-Dimethylglutaric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
B20388.09 B20388.18 B20388.30
B20388.09EA 31.3 EUR
B20388.09 B20388.18 B20388.30
3,3-Dimethylglutaric acid ≥98%
3,3-Dimethylglutaric acid
Purity: 98+% CAS No.: 4839-46-7 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 98-103° Boiling Point: 89-90°/2mm MDL No.: MFCD00002716
Formula: C₇H₁₂O₄
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 89…90 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 98…103 °C
Densità: 1,42
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002716
CAS Number: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0