Stampa…
3,3-Dimethylglutaric acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
116240250 116241000 116245000
ACRO116240250EA 51.6 EUR
ACRO116240250 ACRO116241000 ACRO116245000
3,3-Dimethylglutaric acid 98%
3,3-Dimethylglutaric acid
Formula: C₇H₁₂O₄
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 98…102 °C
Densità: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002716
CAS Number: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test