Stampa…
2,2-Dimethylsuccinic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,4-butanedioic acid, α,α-Dimethylsuccinic acid
B24394.06 B24394.14
B24394.06EA 43.1 EUR
B24394.06 B24394.14
2,2-Dimethylsuccinic acid ≥99%
2,2-Dimethylsuccinic acid
Purity: 99% CAS No.: 597-43-3 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 1764476
Formula: C₆H₁₀O₄
Peso molecolare: 146,14 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…142 °C
Densità: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004196
CAS Number: 597-43-3
EINECS: 209-899-6