Acido 5-metilesanoico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 628-46-6
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)3CO2H
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Rancid
Boiling Point: 216°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00036494
Formula:
C₇H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 216 °C Densità: 0,91 Flash Pt: 102 °C (216 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036494 CAS Number: 628-46-6 UN: 3265 ADR: 8,III |