4-Methylvaleric acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 646-07-1
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2CO2H
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4146
Odour: Unpleasant
Melting Point: -35°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 1741912
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002803
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 199…201 °C Punto di fusione: –35 °C Densità: 0,923 Flash Pt: 97 °C (206 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002803 CAS Number: 646-07-1 EINECS: 211-464-0 ADR: 8,III |