Stampa…
4-Methylvaleric acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
255510050 255510250
ACRO255510050EA 29 EUR
ACRO255510050 ACRO255510250
4-Methylvaleric acid 99%
4-Methylvaleric acid
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,922 g/cm³
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002803
CAS Number: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
UN: 2922
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %