Stampa…
Acido Isovalerico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
156690100 156691000 156695000 156690025
ACRO156690100EA 27.9 EUR
ACRO156690100 ACRO156691000 ACRO156695000 ACRO156690025
Acido Isovalerico 99%
Acido Isovalerico
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,926 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002726
CAS Number: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05251
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.921 to 0.93