3,3-Dimethylbutyric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1070-83-3
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 88° (190°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Stench
Melting Point: 6°
Boiling Point: 185-190°
Beilstein Reference: 1740427
Merck Reference: 14,1538
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002715
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 185…190 °C Punto di fusione: 6 °C Densità: 0,912 Flash Pt: 88° (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002715 CAS Number: 1070-83-3 EINECS: 213-982-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,1538 |