Stampa…
3,3-Dimethylbutyric acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
107770100 107770500 107772500
ACRO107770100EA 22 EUR
ACRO107770100 ACRO107770500 ACRO107772500
3,3-Dimethylbutyric acid 98%
3,3-Dimethylbutyric acid
Formula: C₆H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 185…190 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 8…6 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002715
CAS Number: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01537
Visualizza i codici
Appearance Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %