2-Propylvaleric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 99-66-1
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1750447
Merck Reference: 14,9913
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002672
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 219…220 °C Densità: 0,905 Flash Pt: 126 °C (258 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002672 CAS Number: 99-66-1 EINECS: 202-777-3 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,9913 |