Acido isobutirrico ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
I0103-25ML
I0103-500ML
TCIAI0103-25MLEA
16
EUR
TCIAI0103-25ML
TCIAI0103-500ML
Acido isobutirrico ≥99.0% (by GC)
Acido isobutirrico
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 155°C Punto di fusione: –47°C Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 56°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002658 CAS Number: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3,III Merck Index: 14,05155 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |