Stampa…
Acido isobutirrico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
MQ200
8.00472.0100 8.00472.1000
8.00472.0100EA 37.1 EUR
8.00472.0100 8.00472.1000
Acido isobutirrico zS, Sigma-Aldrich®
Acido isobutirrico
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 155
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002658
CAS Number: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 (8) III
Merck Index: 13,05172
Visualizza i codici
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 153 - 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 57.5 °C
Refractive Index 1.3925 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C