Acido isobutirrico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 79-31-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2H
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.3928
Odour: Pungent
Melting Point: -47°
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 635770
Merck Reference: 14,5155
UN No.: 2529
MDL No.: MFCD00002658
Formula:
C₄H₈O₂ Peso molecolare: 88.11 g/mol Punto di ebollizione: 153…154 °C Punto di fusione: –47 °C Densità: 0.948 Flash Pt: 59 °C (138 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002658 CAS Number: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3 III Merck Index: 13,05172 |