Stampa…
Acido isobutirrico 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
122520010 122520250 122525000
ACRO122520010EA 59.6 EUR
ACRO122520010 ACRO122520250 ACRO122525000
Acido isobutirrico 99+%
Acido isobutirrico
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –47 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002658
CAS Number: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %