Stampa…
Acido 2-etilesanoico, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
02529-1ML-F 02529-5ML-F
02529-1ML-FEA 36.5 EUR
02529-1ML-F 02529-5ML-F
Acido 2-etilesanoico, Supelco®
Acido 2-etilesanoico
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa)
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002675
CAS Number: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3998214637df3cc563273963c45633fd8e417b77&vid=2a573a98bfc76ba67ffa982f5c6f98a998ee6d08&prid=web&clid=SAPDAM