Stampa…
Acido 2-etilesanoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00758.0100 8.00758.1000
8.00758.0100EA 27 EUR
8.00758.0100 8.00758.1000
Acido 2-etilesanoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido 2-etilesanoico
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –82,8 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002675
CAS Number: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
Visualizza i codici
Solubility 1.4 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 226 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.4241 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 6.7 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (1.4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C